2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Pyridylacetic acid hydrochloride
OR350324-100G
OR350324-25G
APOSOR350324-100GEA
277
EUR
APOSOR350324-100G
APOSOR350324-25G
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₈ClNO₂ Schmelzpunkt: 141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012827 CAS-Nummer: 6622-91-9 |