8-Chinolinsulfonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Quinolinesulphonic acid
OR350330-25G
APOSOR350330-25GEA
0
EUR
APOSOR350330-25G
8-Chinolinsulfonsäure
8-Chinolinsulfonsäure
Formel:
C₉H₇NO₃S Molecular Weight: 209,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024037 CAS-Nummer: 85-48-3 |