(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
OR350338-25G
APOSOR350338-25GEA 58 EUR
APOSOR350338-25G
(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 150.60 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00273371
CAS-Nummer: 57044-24-3