(4R,6S)-6-Methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4R,6S)-6-Methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol-7,7-dioxide
OR350339-5G
APOSOR350339-5GEA
75.4
EUR
APOSOR350339-5G
(4R,6S)-6-Methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol
(4R,6S)-6-Methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol
Formel:
C₈H₁₀O₃S₂ Molecular Weight: 218,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11035925 CAS-Nummer: 147128-77-6 |