(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350342-25G
APOSOR350342-25GEA 88.6 EUR
APOSOR350342-25G
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 95%
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formel: C₁₄H₁₅NO
Molecular Weight: 213,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074959
CAS-Nummer: 23364-44-5