(5S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350343-100G
APOSOR350343-100GEA 94.4 EUR
APOSOR350343-100G
(5S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Formel: C₅H₉NO₂
Molecular Weight: 115,13 g/mol
Siedepunkt: 147…149 °C
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077792
CAS-Nummer: 17342-08-4