Sodium-6,7-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dihydroxynaphthalene-6-sulphonic acid Monosodium Salt, DS acid Monosodium Salt, Sodium 2,3-dihydroxynaphthalene-6-sulphonate, Monosodium 6,7-Dihydroxynaphthalene-2-sulphonate
OR350345-100G
APOSOR350345-100GEA 62.5 EUR
APOSOR350345-100G
Sodium-6,7-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate
Sodium-6,7-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate
Formel: C₁₀H₈O₅S
Molecular Weight: 262,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004074
CAS-Nummer: 135-53-5