2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine
OR350347-25G
APOSOR350347-25GEA
159
EUR
APOSOR350347-25G
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin
Formel:
C₉H₁₄N₂O Molecular Weight: 166,2203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006136 CAS-Nummer: 24168-70-5 |