(S)-6-Methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-one

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR350349-1G
APOSOR350349-1GEA 23.2 EUR
APOSOR350349-1G
(S)-6-Methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-one
(S)-6-Methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-one
Formel: C₈H₈OS₂
Molecular Weight: 184,279 g/mol
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027305
CAS-Nummer: 147086-79-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR