(1S,3aR,6aS)-tert-Butyl octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylate oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
OR350352-1G
APOSOR350352-1GEA
122
EUR
APOSOR350352-1G
(1S,3aR,6aS)-tert-Butyl octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylate oxalate
(1S,3aR,6aS)-tert-Butyl octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylate oxalate
Formel:
C₁₄H₂₃NO₆ Molecular Weight: 301,3400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22124391 CAS-Nummer: 907606-68-2 |