(S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR350353-250MG
APOSOR350353-250MGEA
26.1
EUR
APOSOR350353-250MG
(S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine hydrochloride
(S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₆ClNO Molecular Weight: 165,6610 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09265049 CAS-Nummer: 786684-21-7 |