(4S)-4-(4-Aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-on
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone, (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone
OR350358-25G
APOSOR350358-25GEA 56.7 EUR
APOSOR350358-25G
(4S)-4-(4-Aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-on
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 192,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411476
CAS-Nummer: 152305-23-2