(S)-2-(Piperidin-2-yl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR350359-250MG
APOSOR350359-250MGEA
0
EUR
APOSOR350359-250MG
(S)-2-(Piperidin-2-yl)ethanol
(S)-2-(Piperidin-2-yl)ethanol
Formel:
C₇H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08461072 CAS-Nummer: 103639-57-2 |