(S)-N6-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-N6-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-2,6-diamine, Pramipexole
OR350364-1G
APOSOR350364-1GEA 89.9 EUR
APOSOR350364-1G
(S)-N6-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine 98%
(S)-N6-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine
Formel: C₁₀H₁₇N₃S
Molecular Weight: 211,327 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00869076
CAS-Nummer: 104632-26-0