(S)-β-(4-Chlorphenyl)alaninol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol, (S)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propan-1-ol
OR350365-1G
APOSOR350365-1GEA
119
EUR
APOSOR350365-1G
(S)-β-(4-Chlorphenyl)alaninol
(S)-β-(4-Chlorphenyl)alaninol
Formel:
C₉H₁₂ClNO Molecular Weight: 185,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784069 CAS-Nummer: 886061-26-3 |