1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Lieferant: Apollo Scientific
OR350366-100G
APOSOR350366-100GEA
0
EUR
APOSOR350366-100G
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Formel:
C₂₀H₁₈O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012180 CAS-Nummer: 27955-94-8 |