trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
OR350367-100G
OR350367-1KG
OR350367-500G
APOSOR350367-100GEA
59.6
EUR
APOSOR350367-100G
APOSOR350367-1KG
APOSOR350367-500G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001466 CAS-Nummer: 1197-18-8 |