2-(p-Tolyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR350374-100G
APOSOR350374-100GEA 207 EUR
APOSOR350374-100G
2-(p-Tolyl)pyridin
2-(p-Tolyl)pyridin
Formel: C₁₂H₁₁N
Molecular Weight: 169,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006281
CAS-Nummer: 4467-06-5