(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
OR350379-100G
APOSOR350379-100GEA 493 EUR
APOSOR350379-100G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
Molecular Weight: 207,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001912
CAS-Nummer: 13338-63-1