1-Tosyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-tosyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
OR350388-1G
APOSOR350388-1GEA 108 EUR
APOSOR350388-1G
1-Tosyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid, pinacol ester
1-Tosyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₈H₂₆BNO₄S
Molecular Weight: 363,279 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17926518
CAS-Nummer: 1256360-46-9