5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(2-((trimethylsilyl)oxy)propan-2-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR350390-1G
APOSOR350390-1GEA
77
EUR
APOSOR350390-1G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(2-((trimethylsilyl)oxy)propan-2-yl)pyridine
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(2-((trimethylsilyl)oxy)propan-2-yl)pyridine
Formel:
C₁₇H₃₀BNO₃Si Molecular Weight: 335,321 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198135 CAS-Nummer: 1228014-10-5 |