5,6,7,8-Tetrahydro-1,6-naphthyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,6,7,8-Tetrahydro-1,6-naphthyridine hcl
OR350392-100MG
APOSOR350392-100MGEA
92.8
EUR
APOSOR350392-100MG
5,6,7,8-Tetrahydro-1,6-naphthyridine hydrochloride
5,6,7,8-Tetrahydro-1,6-naphthyridine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 170,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11846187 CAS-Nummer: 1187830-51-8 |