4-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-(Trimethylsilyl)phenyl)boronic acid
OR350393-10G
APOSOR350393-10GEA
105
EUR
APOSOR350393-10G
4-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure 95%
4-(Trimethylsilyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₅BO₂Si Molecular Weight: 194,1100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00093348 CAS-Nummer: 17865-11-1 |