Tris(4-nitrophenyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR350395-100G
APOSOR350395-100GEA 163 EUR
APOSOR350395-100G
Tris(4-nitrophenyl)amine
Tris(4-nitrophenyl)amine
Formel: C₁₈H₁₂N₄O₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024636
CAS-Nummer: 20440-93-1