Benzo[b]thiophene-6-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350409-250MG
APOSOR350409-250MGEA
126
EUR
APOSOR350409-250MG
Benzo[b]thiophene-6-carbonitrile 95+%
Benzo[b]thiophene-6-carbonitrile
Formel:
C₉H₅NS Molecular Weight: 159,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16877454 CAS-Nummer: 154650-81-4 |