7-Bromo-5-methylbenzo[e][1,2,4]triazin-3-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350428-1G
APOSOR350428-1GEA 598 EUR
APOSOR350428-1G
7-Bromo-5-methylbenzo[e][1,2,4]triazin-3-amine ≥98%
7-Bromo-5-methylbenzo[e][1,2,4]triazin-3-amine
Formel: C₈H₇BrN₄
Molecular Weight: 239,072 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12031506
CAS-Nummer: 867330-26-5