9-Bromo-7-methyl-2-morpholino-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350434-100MG
APOSOR350434-100MGEA 201 EUR
APOSOR350434-100MG
9-Bromo-7-methyl-2-morpholino-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one ≥98%
9-Bromo-7-methyl-2-morpholino-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formel: C₁₃H₁₄BrN₃O₂
Molecular Weight: 324,173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11113210
CAS-Nummer: 351002-16-9