3-Boc-9-oxo-3-azaspiro[5.5]undecane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 9-oxo-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
OR350440-250MG
APOSOR350440-250MGEA
121
EUR
APOSOR350440-250MG
3-Boc-9-oxo-3-azaspiro[5.5]undecane 97%
3-Boc-9-oxo-3-azaspiro[5.5]undecane
Formel:
C₁₅H₂₅NO₃ Molecular Weight: 267,37 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198558 CAS-Nummer: 873924-08-4 |