6-Chloro-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350451-250MG
APOSOR350451-250MGEA
81.2
EUR
APOSOR350451-250MG
6-Chloro-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-amine 97%
6-Chloro-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-amine
Formel:
C₉H₇ClN₄ Molecular Weight: 206,632 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14706108 CAS-Nummer: 1014720-73-0 |