(5-Chloro-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(5-Chloro-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR350462-1G
APOSOR350462-1GEA
122
EUR
APOSOR350462-1G
(5-Chloro-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00152035 CAS-Nummer: 19017-52-8 |