Ethyl 6-amino-5-chloropyrimidine-4-carboxylate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350472-250MG
APOSOR350472-250MGEA 183 EUR
APOSOR350472-250MG
Ethyl 6-amino-5-chloropyrimidine-4-carboxylate ≥98%
Ethyl 6-amino-5-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₇H₈ClN₃O₂
Molecular Weight: 201,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22576178
CAS-Nummer: 1097250-86-6