Methyl 5-chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350502-1G
APOSOR350502-1GEA
108
EUR
APOSOR350502-1G
Methyl 5-chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Methyl 5-chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 186,596 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18633146 CAS-Nummer: 77168-85-5 |