Methyl 6-chloro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350504-250MG
APOSOR350504-250MGEA
40.6
EUR
APOSOR350504-250MG
Methyl 6-chloro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Methyl 6-chloro-1H-indole-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂ Molecular Weight: 209,629 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11976069 CAS-Nummer: 162100-83-6 |