2-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350511-250MG
APOSOR350511-250MGEA
242
EUR
APOSOR350511-250MG
2-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine 97%
2-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12024458 CAS-Nummer: 90872-72-3 |