3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350552-250MG
APOSOR350552-250MGEA
105
EUR
APOSOR350552-250MG
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₂₀H₂₃BN₂O₄S Molecular Weight: 398,284 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11616456 CAS-Nummer: 866545-91-7 |