4-(2-Hydroxy-3-morpholin-4-ylpropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Morpholin-1-yl)-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy]propan-2-ol
OR3510-100MG
APOSOR3510-100MGEA
87
EUR
APOSOR3510-100MG
4-(2-Hydroxy-3-morpholin-4-ylpropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
4-(2-Hydroxy-3-morpholin-4-ylpropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₉H₃₀BNO₅ Molecular Weight: 363,256 g/mol Schmelzpunkt: 121…125 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09258653 CAS-Nummer: 756520-73-7 |