2-Isopropyl-N,N,6-trimethylanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3518-1G
APOSOR3518-1GEA
109
EUR
APOSOR3518-1G
2-Isopropyl-N,N,6-trimethylanilin 95%
2-Isopropyl-N,N,6-trimethylanilin
Formel:
C₁₂H₁₉N Siedepunkt: 102 °C/12mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
227199-09-9 |