Ethyl-5-oxazolcarboxylat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR3553-5G OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA 0 EUR
APOSOR3553-5G APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolcarboxylat
Ethyl-5-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₇NO₃
Siedepunkt: 60 °C/2,25mmHg
Dichte: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04114930
CAS-Nummer: 118994-89-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR