Methyl-3-(chlorsulfonyl)benzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3564-1G OR3564-25G OR3564-5G
APOSOR3564-1GEA 0 EUR
APOSOR3564-1G APOSOR3564-25G APOSOR3564-5G
Methyl-3-(chlorsulfonyl)benzoat
Methyl-3-(chlorsulfonyl)benzoat
Formel: C₈H₇ClO₄S
Schmelzpunkt: 63…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06408800
CAS-Nummer: 63555-50-0
UN: 1759
ADR: 8,III