5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3580-5G
APOSOR3580-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3580-5G
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
Formel: C₅H₂BrClN₂O₂
Molecular Weight: 237,44 g/mol
Schmelzpunkt: 65…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00222270
CAS-Nummer: 67443-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III