5-Oxazolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxazole-5-carboxylic acid
OR3589-500MG
OR3589-25G
OR3589-5G
APOSOR3589-500MGEA
36.4
EUR
APOSOR3589-500MG
APOSOR3589-25G
APOSOR3589-5G
5-Oxazolcarbonsäure 98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₃NO₃ Molecular Weight: 113.07 g/mol Schmelzpunkt: 226…230 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD04114931 CAS-Nummer: 118994-90-4 |