3-[(4-Methoxybenzyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-4-Methoxybenzyl-3-borono benzenesulphonamide
OR3592-250MG
APOSOR3592-250MGEA
109
EUR
APOSOR3592-250MG
3-[(4-Methoxybenzyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid 96%
3-[(4-Methoxybenzyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₄H₁₆BNO₅S Molecular Weight: 321,157 g/mol Schmelzpunkt: 110…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689541 CAS-Nummer: 913836-05-2 |