5-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3596-250MG
APOSOR3596-250MGEA
98.6
EUR
APOSOR3596-250MG
5-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid
5-(Methylthio)pyridine-3-boronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₂S Molecular Weight: 169,01 g/mol Schmelzpunkt: 210…213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689538 CAS-Nummer: 477251-98-2 |