1-Boc-6-chlor-2-indolboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloroindole-2-boronic acid, N-BOC protected, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-6-chloro-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR3597-1G
APOSOR3597-1GEA
92.8
EUR
APOSOR3597-1G
1-Boc-6-chlor-2-indolboronsäure 98%
1-Boc-6-chlor-2-indolboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₅BClNO₄ Molecular Weight: 295,53 g/mol Schmelzpunkt: 110…113 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08689539 CAS-Nummer: 352359-22-9 |