Furan-2-boronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360000-5G
APOSOR360000-5GEA
37.9
EUR
APOSOR360000-5G
Furan-2-boronsäurepinakolester 98%
Furan-2-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02094008 CAS-Nummer: 374790-93-9 |