3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
OR360004-1G
APOSOR360004-1GEA
0
EUR
APOSOR360004-1G
3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
3-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₄BNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412097 CAS-Nummer: 852227-95-3 |