Benzocyclobutene-4-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-3-ylboronic acid
OR360030-1G
OR360030-250MG
APOSOR360030-1GEA
348
EUR
APOSOR360030-1G
APOSOR360030-250MG
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Formel:
C₈H₇BO₂ Molecular Weight: 145.951 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09752664 CAS-Nummer: 195730-31-5 |