5-Cyano-2-methoxyphenylboronic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5-Cyano-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR360058-1G
APOSOR360058-1GEA
112
EUR
APOSOR360058-1G
5-Cyano-2-methoxyphenylboronic acid 95+%
5-Cyano-2-methoxyphenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₃ Molecular Weight: 176,97 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06801691 CAS-Nummer: 612833-37-1 |