4-(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)phenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 1-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)cyclopropanecarboxylate
OR360083-250MG
APOSOR360083-250MGEA
98.6
EUR
APOSOR360083-250MG
4-(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)phenylboronic acid, pinacol ester 95+%
4-(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₈H₂₅BO₄ Molecular Weight: 316.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18383419 CAS-Nummer: 1257213-52-7 |