1-N-BOC-3-methyl-indazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate
OR360108-250MG
APOSOR360108-250MGEA
56.7
EUR
APOSOR360108-250MG
1-N-BOC-3-methyl-indazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
1-N-BOC-3-methyl-indazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₉H₂₇BN₂O₄ Molecular Weight: 358,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13195073 CAS-Nummer: 864770-82-1 |